Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-Alanin, 99 %
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (Levodopa oder L-Dopa), CAS-Nr. 59-92-7, ist ein Dopamin-Vorläufermolekül.
59.40 CHF - 1355.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 59-92-7 |
---|---|
Summenformel | C9H11NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.19 |
MDL-Nummer | MFCD00002598 |
InChI-Schlüssel | WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N |
Synonym | levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa |
PubChem CID | 6047 |
ChEBI | CHEBI:15765 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure |
SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10606762
|
Thermo Scientific Acros
167530050 |
5 g | Glasflasche |
59.40 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10701251
|
Thermo Scientific Acros
167530250 |
25 g | Glasflasche |
203.01 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10703724
|
Thermo Scientific Acros
167531000 |
100 g | Glasflasche |
603.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10485555
|
Thermo Scientific Acros
167535000 |
500 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin oder L-Dopa wird durch DOPA-Decarboxylase im Körper zu Dopamin umgewandelt
•Nach der Umwandlung zu Dopamin wirkt es als exzitatorischer Neurotransmitter
Anwendungen
• L-Dopa ist bei Laboruntersuchungen von Morbus Parkinson nützlich, um Dopamin in depletierten Kreisläufen aufzufüllen
• L-Dopa wurde außerdem für Laborforschungen in den Bereichen Hypertonie und Melanozytenaktivität verwendet
Chemische Identifikatoren
59-92-7 | |
197.19 | |
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N | |
6047 | |
(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure |
C9H11NO4 | |
MFCD00002598 | |
levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa | |
CHEBI:15765 | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O |
Spezifikation
3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine | |
Creme bis Weiß | |
99% | |
C9H11NO4 | |
MFCD00002598 | |
15, 5516 | |
levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O | |
197.19 | |
CHEBI:15765 | |
≥98.5% |
59-92-7 | |
Echt | |
1% max. | |
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H | |
14, IV, 2492 | |
0.1% max. | |
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N | |
(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure | |
6047 | |
197.19 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
- L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine