Learn More
3-(2-Furyl)-propansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10223781
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(2-Furyl)-propansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10223781
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10223781
Marke: Thermo Scientific Acros 330100010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 935-13-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 935-13-7
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
InChI-Schlüssel XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
PubChem CID 70286
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)Propansäure
SMILES C1=COC(=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)propanoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ethylether,chlorofor
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0415704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number330100100,330100010
ChargennummerA0415704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number330100100,330100010
ChargennummerA0407567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number330100100,330100010
Name des Produkts
3-(2-Furyl)-propansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >