Learn More
3-(-Furyl)anilin,2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Furyl)aniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 159.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(-Furyl)anilin,2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur