Learn More
3-(2-Chlor-3,4-Dimethoxyphenyl)Acrylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10314802
Verfügbar ab: 13-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(2-Chlor-3,4-Dimethoxyphenyl)Acrylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314802
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
Artikelnummer. 10314802
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09238EA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H10ClO4
MDL-Nummer MFCD00084947
Menge 10 g
Synonym 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
InChI-Schlüssel JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
IUPAC-Name (2E)-3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 241.65
PubChem CID 5708524
Formelmasse 242.66
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-(2-Chlor-3,4-Dimethoxyphenyl)Acrylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >