Learn More
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603213
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 83140-94-7
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.215
MDL-Nummer MFCD03086142
InChI-Schlüssel QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2776531
IUPAC-Name (3-Pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >