Learn More
3-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359475
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359475
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11359475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18702.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59817-32-2
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD00052896
InChI-Schlüssel AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Piperazinyl)phenol
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 4248583
Empfindlichkeit Air sensitive
IUPAC-Name 3-(Piperazin-1-yl)phenol
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
3-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >