Learn More
3-(1-Naphthyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(1-Naphthyl)Acrylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Naphthyl)acrylic acid |
Schmelzpunkt | 210°C to 212°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1868617 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (2E)-3-(Naphthalin-1-yl)prop-2-ensäure |
Formelmasse | 198.22 |
Reinheit (%) | 98% |