Learn More
3-(1-azepanyl)-2,2-Dimethylpropylamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 184.32 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(1-azepanyl)-2,2-Dimethylpropylamin, ≥95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur