Learn More
3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluor-1,2-benzisoxazol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon wird als Reagenz bei der Synthese einer Reihe von 3-(1-substituierten 4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazolen verwendet, die neuroleptische Aktivität aufweisen.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
1-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon wird als Reagenz bei der Synthese einer Reihe von 3-(1-substituierten 4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazolen verwendet, die neuroleptische Aktivität aufweisen.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole |
Schmelzpunkt | 158°C to 159°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 262.29 |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10167245 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluor-1,2-benzisoxazol, 96 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur