Learn More
Thermo Scientific Chemicals KBr Quick Press Kit-Zubehör, Matrizensätze
Zur Verwendung mit dem KBr Quick Press Kit
287.00 CHF - 315.00 CHF
Spezifikation
Typ | Matrizensatz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | KBr Quick Press Kit |
Produktcode | Marke | Probengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15409189
|
Thermo Scientific Chemicals
039787.KT |
7 mm |
315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15451557
|
Thermo Scientific Chemicals
039788.KT |
4 mm |
307.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15461557
|
Thermo Scientific Chemicals
039789.KT |
2 mm |
287.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Matrizensatz | |
KBr Quick Press Kit |