Learn More
2M Lithiumchlorid-Elektrolyt, Fülllösung für Elektroden
Ein qualitativ hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 664/IP 177, der Standardtestmethode für die Säurezahl von Erdölprodukten mit potentiometrischer Titration.
124.00 CHF - 290.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16060200
|
Paragon Scientific
LCL-30-3 |
3 x 30 mL |
124.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16070200
|
Paragon Scientific
LCL-30-5 |
5 x 30 mL |
158.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16050200
|
Paragon Scientific
LCL-30-10 |
10 x 30 mL |
290.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ein Elektrolytanalysenreagenz aus Lithiumchlorid, hergestellt nach ASTM D664/IP177 .
- Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
- Praktische 30 ml-Flaschengröße zum direkten Befüllen der Elektrode.
- Multipackungsoption erhältlich
- Kostengünstig und zeitsparend
- Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
- 6 Monate haltbar
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gesicht, hande und exponierte haut gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: trockenchemikalie, CO2, spruhwasser oderalkohol-bestandigenschaum zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, lithium chloride