Learn More
2M Lithiumchlorid-Elektrolyt, Fülllösung für Elektroden
Ein qualitativ hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 664/IP 177, der Standardtestmethode für die Säurezahl von Erdölprodukten mit potentiometrischer Titration.
Marke: Paragon Scientific LCL-30-3
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Ein Elektrolytanalysenreagenz aus Lithiumchlorid, hergestellt nach ASTM D664/IP177 .
- Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
- Praktische 30 ml-Flaschengröße zum direkten Befüllen der Elektrode.
- Multipackungsoption erhältlich
- Kostengünstig und zeitsparend
- Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
- 6 Monate haltbar
Spezifikation
3 x 30 mL |
Sicherheit und Handhabung
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gesicht, hande und exponierte haut gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: trockenchemikalie, CO2, spruhwasser oderalkohol-bestandigenschaum zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, lithium chloride