Learn More
Econix™ Bio-bin™ Abfalleimer für infektiöse, biologische Gefahrenstoffe
Verwenden Sie Econix™ Abfallbehälter für infektiösen Biogefahrenabfall, um Geräte für den Einmalgebrauch zu entsorgen und Überfüllungsprobleme bei nicht scharfen klinischen Abfällen zu reduzieren.Die längere Basis ermöglicht das flache Auflegen von Labor- und chirurgischen Instrumenten für den Einmalgebrauch.
98.75 CHF - 323.00 CHF
Spécification
Zertifizierung/Konformität | UN3291. |
---|---|
Verschlusstyp | Temporär und permanent |
Farbe | Tigerstreifen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klinische Hygieneabfälle |
Material | Pappe |
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12993665
![]() |
Econix™
BEXBB1TS |
1 l |
201.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12983655
![]() |
Econix™
BEXBB2TS |
2 l |
187.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12923675
![]() |
Econix™
BEXBB5TS |
5 l |
323.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12923665
![]() |
Econix™
BEXBBPIP6TS |
6 l |
136.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12953675
![]() |
Econix™
BEXBB30TS |
30 l |
98.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spécification
UN3291. | |
Tigerstreifen | |
Pappe |
Temporär und permanent | |
Klinische Hygieneabfälle | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.