Learn More
2H-Perfluor-5-Methyl-3,6-Dioxanonan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane |
CAS | 3330-14-1 |
Schmelzpunkt | -122°C |
Dichte | 1.659 |
Siedepunkt | 103°C to 105°C |
Flammpunkt | None |
Summenformel | C8HF17O2 |
Brechungsindex | 1.3005 |
MDL-Nummer | MFCD00054714 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2H-Perfluor-5-Methyl-3,6-Dioxanonan, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur