Learn More
3M™ 2800 Serie, Schutzbrille mit Polykarbonatgläsern
Mit geneigter Linse und dünnen, einstellbaren Bügeln. Die 3M Überbrillen aus Polycarbonat sind so konzipiert, dass sie über den meisten Korrekturbrillen der Anwender getragen werden können, ohne zu stören.
14.15 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Forstwirtschaft, Pharmazeutische Industrie
Rahmenfarbe Dunkelblau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12622545
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000032494
Bernsteinfarben
14.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15640391
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000032493
Durchsichtig
261.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt zur Verwendung über den meisten Korrekturbrillen mit minimaler Beeinflussung
  • Starkes Polycarbonatglas mit kratzfester Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit
  • Bietet eine ausgezeichnete Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld, kombiniert mit einem hohen Aufprallschutz
  • Einstellbare Bügellänge (vier Positionen) für optimalen Tragekomfort und Passform
  • Geneigte Gläser für einfaches Anpassen und maximalen Tragekomfort
  • Weiche Bügel mit geringem Profil für Tragekomfort und minimale Beeinflussung von Korrekturbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Kratzfest
Schutzbrillen
Dunkelblau
Polycarbonat
EN 166:2001
Bauwesen, Forstwirtschaft, Pharmazeutische Industrie
Verstellbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ 2800 Serie, Schutzbrille mit Polykarbonatgläsern