Learn More
Fisher Chemical 25LT Ethanol extra pure SLR 95% v/v
Marke: Fisher Chemical E/0500DF/P25
25LT Ethanol extra pure SLR 95% v/v
Beschreibung
Sicherheit und Handhabung
- Ethanol (95% v/v)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2536231 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
2530224 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
2527610 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
2527610 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500/08,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17 |
2530224 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500/08,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %