Learn More
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke:  Axygen™ VT-250-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12585567
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Steril oder unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Steril
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Racks
SBS-Box
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT
Ungefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Pyrogenfrei
Automatisierung
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat > 250 μl; Spitzenformat: 96; Ungefiltert; Vorsterilisiert