Learn More
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke: Axygen™ VT-250-L-R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
ANSI | |
Maxymum Recovery™, nicht-pyrogen, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Maxymum Recovery™, nicht-pyrogenisch | |
Automatisierung | |
50 Boxen/Karton | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat > 250 μl; Spitzenformat: 96; Ungefiltert; Unsteril; Maxymum Recovery
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur