Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Beschreibung
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
Spezifikation
Silikon/Aluminium | |
24 mm | |
Lagerung | |
3 mm |
Silber, Weiß | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/Aluminium weiß/silber ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur