Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
45.42 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
Spezifikation
PTFE/EPDM | |
24 mm | |
Lagerung | |
2 mm |
Schwarz, Weiß | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > PTFE/EPDM/PTFE-schwarz ,2.0 mm Dicke ,65° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur