Learn More
Sharpsafe™ 24 l Abfallbehälter für infizierte scharfe Gegenstände für die Verbrennung
Die großzügige Größe des 24 l-Modells eignet sich besonders für Bereiche, in denen große Mengen kontaminierter Abfälle entstehen.
12.35 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 l
Zertifizierung/Konformität UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Abmessungen (L x B x H) 335 x 230 x 450 mm
Enthält Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung von scharfen, kontaminierten Abfällen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15635697
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
41202411
Orange, halb durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15655697
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
41202431
Gelb, halb durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die breite horizontale Öffnung gewährleistet eine einfache Entsorgung großer Gegenstände und ermöglicht eine proportional größere Füllung als ähnliche vertikale Öffnungen
  • Große Volumina sorgen für eine höhere Kosteneffizienz in Bereichen mit hoher Auslastung
  • Ein halbdurchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
  • Die Drehklappe gewährleistet eine sichere Entsorgung
  • Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann
  • Temporäre und abschließende Schließfunktion
  • Einfache 4-Klick-Baugruppe
Spezifikation
Spezifikation
24 l
335 x 230 x 450 mm
Entsorgung von scharfen, kontaminierten Abfällen
UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Verschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ 24 l Abfallbehälter für infizierte scharfe Gegenstände für die Verbrennung