Learn More
Sharpsafe™ 30 l Abfallbehälter für infizierte scharfe Gegenstände für die Verbrennung
Die großzügige Größe des 24 l-Modells eignet sich besonders für Bereiche, in denen große Mengen kontaminierter Abfälle entstehen.
Marke: Sharpsafe™ 41802431
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die breite horizontale Öffnung gewährleistet eine einfache Entsorgung großer Gegenstände und ermöglicht eine proportional größere Füllung als ähnliche vertikale Öffnungen
- Große Volumina sorgen für eine höhere Kosteneffizienz in Bereichen mit hoher Auslastung
- Ein halbdurchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
- Die Drehklappe gewährleistet eine sichere Entsorgung
- Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann
- Temporäre und abschließende Schließfunktion
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
Spezifikation
30 l | |
Gelb, halb durchsichtig | |
Verschluss |
UN 3291 und BS EN ISO 23907:2012 | |
450 x 230 x 415 mm | |
Entsorgung von kontaminierten Abfällen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ 30 l Abfallbehälter für infizierte scharfe Gegenstände für die Verbrennung > 30 L; gelber Deckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur