Learn More
Uvex™ 248 Damenhose aus Baumwolle mit elastischem Bund
Die Hose besteht aus 100 % Baumwolle, verfügt über einen elastischen Bund sowie eine Seitentasche und ist für die industrielle Wäsche geeignet.
Marke:  Uvex™ 8152906
19.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15378762
  • 29.05 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Damenhose aus 100 % Baumwolle, geeignet für die industrielle Wäsche
  • Eine Seitentasche mit verdecktem Druckknopf
  • Elastischer Bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
46
General Purpose Pants
Weiß
Taped
Elastisch
Frauen
Baumwolle
Straight
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 248 Damenhose aus Baumwolle mit elastischem Bund > 46