Learn More
Uvex™ 248 Damenhose aus Baumwolle mit elastischem Bund
Die Hose besteht aus 100 % Baumwolle, verfügt über einen elastischen Bund sowie eine Seitentasche und ist für die industrielle Wäsche geeignet.
Marke: Uvex™ 8152901
19.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Damenhose aus 100 % Baumwolle, geeignet für die industrielle Wäsche
- Eine Seitentasche mit verdecktem Druckknopf
- Elastischer Bund
Spezifikation
36 | |
General Purpose Pants | |
Weiß | |
Taped | |
Elastisch |
Frauen | |
Baumwolle | |
Straight | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 248 Damenhose aus Baumwolle mit elastischem Bund > 36
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur