Learn More
Fisherbrand™ Burner meker safety cut out 24mm
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/22TC
Artikelnummer. 12882144
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
  • Zur Verwendung mit Erdgas/Methan
  • Öffnung 12.7 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Mekerbrenner
LPG (Flüssiggas)
24 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Burner meker safety cut out 24mm > Gastyp: LP-Gas