Learn More
Oxoid 24 LEB Selective Supplement
The 24 LEB selective supplement from Oxoid includes ten vials. One vial is required for 500 mL of medium.
Marke: Oxoid SR0243E
111.15 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The 24 LEB selective supplement from Oxoid includes ten vials. One vial is required for 500 mL of medium.
- Selectively enrich Listeria monocytogenes and other Listeria spp. from food and environmental samples
- Medium provides optimal growing conditions for all Listeria species for PCR applications
- Specifically designed for use with PCR systems, such as Thermo Scientific™ SureTect™ molecular assays for Listeria
Directions:
- Completely dissolve 21.75 g of 24 LEB base per 500 mL of distilled water
- Sterilize by autoclaving at 121 °C for 15 min.
- Cool to 50 °C
- Aseptically add contents of one vial of 24 LEB selective supplement per 500 mL medium, reconstituted as directed
- Cool to room temp before use, once made, store medium at 2 to 8 °C in dark
Technique:
- Refer to BAX™ system user guide and product inserts for PCR Assay L. monocytogenes 24E (QB8125C) and BAX™ system PCR Assay Genus Listeria 24E (QB8135C) for instructions for use
Spezifikation
Yellow/orange pellet | |
Raumtemperatur | |
Dehydrated culture media | |
Tub | |
Listeria |
Adheres to ISO 11290-1:1997 standards | |
United Kingdom | |
Selective enrichment of Listeria sp from food and environmental samples | |
10 Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13