Learn More
Hamilton™ 24 Gauge, kleine RN-Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 7804-08
Artikelnummer. 12306449
  • 225.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Datenblatt
  • Gauge – 24 Gauge
  • Spitzentyp – 2, 3 oder 4
  • Nadellänge – Individuelle Nadellänge
  • Autoklavierbar – Ja
  • Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe – Kleine RN
Spezifikation
Spezifikation
24 G
RN-Nadel mit kleinem Ansatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 24 Gauge, kleine RN-Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk. >