Learn More
Hamilton™ 24 Gauge, große RN-Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Große, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die mindestens 250 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7806-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
- Gauge – 24 Gauge
- Spitzentyp – 2, 3 oder 4
- Nadellänge – Individuelle Nadellänge
- Autoklavierbar – Ja
- Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
- Nabe – Groß, RN
Spezifikation
24 G | |
RN-Nadel mit großem Ansatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 24 Gauge, große RN-Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk. >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur