Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Durchsichtig
Grau, Rot, Durchsichtig
Rot-Orange, Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Blau transparent, Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Polyethylen |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
| Härte | 45° Shore A |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Typ | Schnappverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur