Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
487.00 CHF - 945.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11869420
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
22 15 0321
Rot-Orange, Durchsichtig Naturkautschuk/TEF
487.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11809430
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
22 15 1697
Grau, Rot, Durchsichtig PTFE/Butyl
525.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11879420
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
22 15 0712
Blau transparent, Durchsichtig Silikon/PTFE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 22 mm
  • PE
  • Kappe
  • Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
Headspace
1,3 mm
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum