Learn More
Macherey-Nagel™ Wiegepapiere
Gewährleisten einen verlustfreien Transfer der abgewogenen Güter. Macherey Nagel™ Wägepapiere sind transparent und auf beiden Seiten glatt.
Marke:  Macherey-Nagel™ 186002
Artikelnummer. 10222231
  • 26.35 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gütegrad MN 226
  • Kann als Ersatz für Wägeschiffchen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
90 x 115 mm
100
Wägepapier
90 mm
115 mm
Boot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Wiegepapiere > Größe (L x B): 90 x 115mm