Learn More
uvex 2125 Xact-Band Gehörschutz
Leichter Gehörschutz mit Bügel und Daumenvertiefungen, für effektiven Gehörschutz direkt im Gehörgang.
Marke: uvex 2125372
22.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Bügelkonstruktion verhindert effektiv, dass störende Geräusche, wie z. B. Reiben an Kleidung, an das Ohr übertragen werden
- Ergonomisch geformte Bügel bieten effektiven Gehörschutz direkt im Gehörgang
- Zusätzliche Daumenvertiefung ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung
- Ersatzohrstopfen können in einem Spender aufbewahrt werden
- Das leichte Design wiegt nur 4 Gramm
Spezifikation
Nein | |
Limonengrün | |
26 dB | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Grau | |
ABS, Polyurethane | |
Nein |
Standard | |
4 g | |
No | |
Ear Band | |
Nein | |
Yes | |
Hinter dem Kopf | |
EN 352-2 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08