Learn More
uvex 2125 X-Cap Gehörschutz
Ovale Ohrstöpsel aus weichem Schaumstoff garantieren einen bequemen Sitz und reduzieren die Übertragung von ablenkenden Geräuschen, indem sie verhindern, dass das Band an der Kleidung scheuert.
Marke: uvex 2125361
63.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das innovative Design garantiert eine bequeme Passform mit ovalen, weichen Schaumstoff-Ohrstöpseln
- Ergonomisch geformt für optimale Positionierung vor dem Kinn
- Reduziert die Übertragung von ablenkenden Geräuschen, indem verhindert wird, dass das Band an der Kleidung reibt
Spezifikation
Nein | |
2125 X-Cap, Unter dem Kinn | |
24 dB | |
Oval | |
Ja | |
Grau | |
ABS, Polyurethane | |
EN 352-2 |
Standard | |
15 | |
No | |
Ear Band | |
No | |
Yes | |
Nein | |
W |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.