Learn More
uvex 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs with Storage Case
Innovative, corded ear plugs feature a unique oval design that adjusts perfectly to the anatomy of the ear canal. The angled pin significantly reduces pressure in the ear, while remaining comfortable to wear for long periods of time.
Marke:  uvex 2124017
79.05 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17290342
  • 125.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das einzigartige ovale Design passt sich perfekt an die Anatomie des Gehörgangs an
  • Der abgewinkelte Stift verringert den Druck im Ohr erheblich
  • Vorgeformte Stifte erleichtern das Einsetzen und Herausnehmen der Ohrstöpsel
  • Daumenvertiefungen ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung
  • Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich mit Wasser und Seife reinigen
  • In geräuschärmeren Umgebungen können die Ohrstöpsel bequem um den Hals getragen werden
  • Durchsichtige, hygienische Box enthalten, für die sichere Lagerung bei Nichtgebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent, grau
Etui im Taschenformat
Klein
2124 Xact-Fit Multi
Mit Trageband
Ear Plugs
Nein
EN 352-2
Nein
Orange
Unterschiedliche Umgebungen
26 dB
Oval
Wiederverwendbar
Nein
Name des Produkts
uvex 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs with Storage Case > Klein