Learn More
uvex 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs
Innovative, corded ear plugs feature a unique oval design that adjusts perfectly to the anatomy of the ear canal. The angled pin significantly reduces pressure in the ear, while remaining comfortable to wear for long periods of time.
116.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Transparent, grau |
---|---|
ANSI S3.1974 | Nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unterschiedliche Umgebungen |
Modell | 2124 Xact-Fit Multi |
Rauschunterdrückung (NRR) | 26 dB |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17210352
|
uvex
2124019 |
Klein |
116.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17220352
|
uvex
2124020 |
Standard |
116.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Unique oval design adjusts perfectly to the anatomy of the ear canal
- Angled pin significantly reduces pressure in the ear
- Pre-formed pins make it easy to insert and remove ear plugs
- Thumb indentations for enable quick and easy handling
- Smooth, dirt-repellent surface can be cleaned with mild soap and water
- Comfortably wear corded ear plugs around the neck in low-noise areas
Spezifikation
Transparent, grau | |
Unterschiedliche Umgebungen | |
26 dB | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Nein |
Nein | |
2124 Xact-Fit Multi | |
Mit Trageband | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs