Learn More
uvex 2112 Xtra-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-formed ear plugs expand slowly to adapt to the size and shape of the ear canal, thus minimizing leakage and ensuring optimal protection.
Marke:  uvex 2112093
14.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17230342
  • 22.80 CHF / 100 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel
  • Langsame Ausdehnung, um sich an die Größe und Form des Gehörgangs anzupassen
  • Minimale Leckage für optimalen Schutz
  • Geeignet für größere Gehörgänge
  • Erhältlich in hygienischen Polybeuteln oder Nachfüllbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Groß
Polybeutel;
36 dB
Oval
Einwegprodukt
Nein
Nein
2112 Xtra-Fit
100
Uncorded
Ear Plugs
Nein
EN 352-2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2112 Xtra-Fit Disposable Ear Plugs > Polybeutel, 100