Learn More
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-shaped ear plugs are characterized by very high insulation values making them suitable for use in extremely noisy environments.
Marke:  uvex 2112133
4.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17280342
  • 13.90 CHF / 15 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Die ergonomisch vorgeformten Ohrstöpsel zeichnen sich durch sehr hohe Isolationswerte aus
  • Der Weichschaum bietet auch nach längerer Verwendung noch hohen Komfort
  • Geeignet für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen
  • Erhältlich in einem hygienischen Polybeutel oder einer Mini-Box für die Einzelabgabe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrün
Standard
Mini-Box
37 dB
Oval
Einwegprodukt
Nein
Nein
2112 X-Fit
15
Uncorded
Ear Plugs
Nein
EN 352-2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs > Mini-Box