Learn More
uvex 2112 Hi-Com Gehörschutzstöpsel
Das innovative Design der Hi-Com Ohrstöpsel reduziert die Geräusche im Innenohr, die sich beim Tragen eines Gehörschutzes bilden. Eingearbeitete Hohlräume in den Stopfen erzeugen eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfells.
Marke:  uvex 2112095
19.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17250342
  • 31.75 CHF / 100 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Die innovative Form reduziert Geräusche im Innenohr, die sich beim Tragen des Gehörschutzes bilden
  • Eingearbeitete Hohlräume erzeugen eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfells
  • Die Gehörschutzstöpsel bieten eine weiche Akustik und absorbieren störende Geräusche
  • Eine geringere Isolationsleistung (24 dB) vermeidet das Risiko eines übermäßigen Schutzes in Bereichen mit moderater Lärmbelastung
  • Die kompakte Größe eignet sich ideal für den Transport und für kleinere Mengen
  • Ausgezeichnete Sprachwahrnehmung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrün
Standard
Polybeutel;
24 dB
Oval
Einwegprodukt
Nein
Nein
2112 Hi-Com
100
Uncorded
Ear Plugs
Nein
EN 352-2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2112 Hi-Com Gehörschutzstöpsel > 24 dB