Learn More
uvex 2112 Com4-Fit Gehörschutzstöpsel
Das kompakte, vorgeformte Design bietet eine ideale Passform für Anwender mit kleineren Gehörgängen. Die Weichschaum-Konstruktion sichert auch nach langer Verwendung noch hohen Komfort.
Marke:  uvex 2112131
4.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17270342
  • 13.90 CHF / 15 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Das kompakte, ergonomische, vorgeformte Design passt bequem bei Personen mit kleineren Gehörgängen
  • Die Weichschaum-Konstruktion bietet auch nach sehr langer Verwendung noch hohen Komfort
  • Geschlossene Haut verhindert, dass Fremdkörper in die Oberfläche eindringen
  • Ideal für den Transport und für kleinere Mengen
  • Geeignet für den Einsatz bei geringem Geräuschpegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Klein
Mini-Box
33 dB
Oval
Einwegprodukt
Nein
Nein
2112 Com4-Fit
15
Uncorded
Ear Plugs
Nein
EN 352-2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2112 Com4-Fit Gehörschutzstöpsel > Mini-Box