Learn More
uvex 2112 Com4-Fit Gehörschutzstöpsel
Das kompakte, vorgeformte Design bietet eine ideale Passform für Anwender mit kleineren Gehörgängen. Die Weichschaum-Konstruktion sichert auch nach langer Verwendung noch hohen Komfort.
Marke:  uvex 2112004
29.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15172443
  • 43.70 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Das kompakte, ergonomische, vorgeformte Design passt bequem bei Personen mit kleineren Gehörgängen
  • Die Weichschaum-Konstruktion bietet auch nach sehr langer Verwendung noch hohen Komfort
  • Geschlossene Haut verhindert, dass Fremdkörper in die Oberfläche eindringen
  • Ideal für den Transport und für kleinere Mengen
  • Geeignet für den Einsatz bei geringem Geräuschpegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 352-2:2002
Klein
Paarweise verpackt
Uncorded
Ear Plugs
No
PU-Schaum
2112 Com4-Fit
33 db
Oval
Einwegartikel
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2112 Com4-Fit Gehörschutzstöpsel > Paarweise verpackt