Learn More
uvex 2111 Whisper+ wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche der Whisper Gehörschutzstöpsel lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen, zur Vermeidung möglicher Gehörschäden durch Schmutzpartikel. Die Ohrenstöpsel werden für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch in einer durchsichtigen Box geliefert.
Marke: uvex 2111238
71.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- Erfüllt die Norm EN 352-2 mit den Zusatzanforderungen S, V, W und E
- Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
EN 352 Zusatzanforderungen
- S – Signalhören im Gleisoberbau
- V – Signalhören im Straßenverkehr
- W – Warnsignal hören, allgemein
- E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb
Spezifikation
Hellgrün | |
Standard | |
Whisper+ | |
Mit Trageband | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 | |
Etui im Taschenformat |
Nein | |
Bau, HLK und Schläuche | |
27 dB | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Nein | |
S, V, W, E |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08