Learn More
uvex 2111 One2Click Ohrstöpsel-Spender und Magnethalter
Ein einfach zu bedienender, robuster Ohrstöpsel-Spender mit Magnethalter, sodass Bohren oder Schrauben entfällt.
Marke:  uvex 2111988
45.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17270332
  • 69.75 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Einfache Installation auf jeder magnetischen Oberfläche durch die angebrachte Magnetplatte
  • Der gesteuerte Freigabemechanismus sorgt dafür, dass immer die richtige Anzahl von Stopfen ausgegeben wird
  • Durch das transparente Design ist jederzeit sichtbar, wann eine Nachfüllung erforderlich ist
  • Eine Auffangschale verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen
  • Ausreichende Kapazität zur Versorgung großer Produktionsbereiche mit Gehörschutz
  • Fasst bis zu 600 Paar Uvex™ Einweg-Gehörschutzstöpsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
180 x 170 x 480 mm
Uvex™ Einweg-Gehörschutzstöpsel, ohne Schnur
One2Click, one2click Dispenser
na
Oval
Nein
No
Magnetisch
Kontrollierte Ausgabe
Standard
600 Paare
1,4 kg
No
Spender mit Magnethalter
Yes
SBC
No
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2111 One2Click Ohrstöpsel-Spender und Magnethalter > One2Click