Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm
Marke:  RETSCH 60.149.001000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10166071
  • 151.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
50,8mm
203,2mm
Edelstahl
1mm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm > Porengröße:1 mm