Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.149.000800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10740853
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
50,8mm
203,2mm
Edelstahl
800 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich > Porengröße:800 μm