Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus rostfreiem Stahl, mit Drahtgewebe, D=8',H=2',Maschenweite 710μm
Verwenden Sie diese Analysensiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen. Endecotts™ Prüfsiebe mit Edelstahlrahmen können mit Öffnungsgrößen von 125 mm bis 20 Micron und in Ausführungen mit voller und halber Höhe geliefert werden.
Marke:  Fisherbrand™ 008SBIW.710
Artikelnummer. 10543722
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur aus den hochwertigsten Materialien, erhältlich in den Durchmessergrößen 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie in 3, 8, 12 oder 18 Zoll.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Präzise Blende (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
1Each
Analysesieb
Edelstahl
50.8 mm
203,2mm
Edelstahl
710 μ m
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus rostfreiem Stahl, mit Drahtgewebe, D=8',H=2',Maschenweite 710μm > Porengröße: 710 um