Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
214.00 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 Hahn |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10330722
|
RETSCH
60.150.100000 |
100mm |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10476621
|
RETSCH
60.150.106000 |
106mm |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10701053
|
RETSCH
60.150.125000 |
125mm |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Je 1 | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 200 Hahn | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
50,8mm | |
203,2mm | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat