Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
151.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11904662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.001700
1,70mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11974652
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.001000
1mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11994652
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.001400
1,40mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11984652
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.001180
1,18mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11924662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.002360
2,36mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11944662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.002800
2,80mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11914662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.002000
2mm
151.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11934662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.003350
3,35mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11954662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.004000
4mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11964662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.004750
4,75mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11974662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.005600
5,60mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11914672
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.009500
9,50mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11984662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.006300
6,30mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11904672
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.006700
6,70mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11994662
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.141.008000
8mm
175.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Spezifikation
Je 1
ASTM E 11
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Analysesieb
Edelstahl
25,4mm
203,2mm
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10mm