Learn More
Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe, Durchmesser 200 mm
Hergestellt aus Edelstahl und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Das Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe hat einen Durchmesser von 200 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 01/200SBW1.00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537542
  • 84.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Prüfsiebe mit einem Durchmesser von 100 und 200 mm mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe. Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert Siebe in anderen Maschenweiten und Durchmessern sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Größe der Öffnung: 1,00 mm
1,00 mm
Teil 1: 2000, ISO 3310 : Teil 1: 2000, BS410
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt
Edelstahl
Je 1
Sieb
Edelstahl
200mm
Drahtgewebe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Prüfsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebe, Durchmesser 200 mm > AD: 200 mm; Öffnungsgröße: 100 μm