Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Edelstahl-Testsiebe mit 200 mm Durchmesser entsprechen ISO 3310-1/BS410-Normen.
127.82 CHF - 778.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 30
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11597474
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW1.18
1.18 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11567474
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW1.70
1.7 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10644415
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW1.40
1.4 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10092184
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.180
180 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11547434
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW106.
106 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11634762
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.125
125 μm
127.82 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11527474
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW2.36
2.36 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11654762
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW1.00
1 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10022044
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.020
20 μm
778.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12065240
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.212
212 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10566544
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.250
250 μm
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10265254
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW2.00
2 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587464
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW3.35
3.35 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10133734
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.032
32 μm
343.44 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11557444
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW35.5
35.5 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11577444
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW28.0
28 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10769045
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.038
38 μm
200.44 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10114214
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.045
45 μm
185.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10585574
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW40.0
4 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11527444
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW50.0
50 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10613865
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.053
53 μm
158.77 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11507484
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.900
900 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12971985
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.600
600 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587434
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW71.0
71 mm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10443394
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.850
850 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10134214
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.075
75 μm
137.38 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10022524
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.090
90 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10452084
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.063
63 μm
141.88 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10235494
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.300
300 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12981985
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW.425
425 μm
130.62 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3310-1/BS410
200 mm
Edelstahl
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser