Learn More
Fisher Chemical 200LT 2.2.4-TRIMETHYLPENTANE - SPECIFIED
Marke:  Fisher Chemical T/3600/27
4884.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
200LT 2.2.4-TRIMETHYLPENTANE - SPECIFIED
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 12075510
  • 4885.00 CHF / 200 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2535091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberT/3600/08,T/3600/21,T/3600/27,T/3600/17,T/3600/25,T/3600/PB17
Chargennummer2534592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberT/3600/08,T/3600/21,T/3600/27,T/3600/17,T/3600/25,T/3600/PB17
Chargennummer2530560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberT/3600/08,T/3600/21,T/3600/27,T/3600/17,T/3600/25,T/3600/PB17
Chargennummer2528581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberT/3600/08,T/3600/21,T/3600/27,T/3600/17,T/3600/25,T/3600/PB17
Chargennummer2528581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberT/3600/27
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher Chemical 200LT 2.2.4-TRIMETHYLPENTANE - SPECIFIED >